主要文件
CLS11501
Corning® 三角培养瓶,5 L
plain bottom, with aseptic connections, polycarbonate, sterile, case of 2 ea
别名:
5 升锥形瓶, Corning培养瓶, 实验室锥形瓶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 EA
$867.00
$867.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
2 EA
$867.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.43
$867.00
请联系客服了解存货情况
物料
plain bottom
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
wide-mouth neck
无菌性
sterile
特点
cap
包装
case of 2 ea
制造商/商品名称
Corning 11501
培养瓶容量
(5,000 mL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
烧瓶包含一个预组装无菌转移帽,转移帽两个端口:一个端口的末端是 0.2 m 聚氟乙烯过滤器,另一个端口是可热密封和耐化学品的柔性管,末端是公鲁尔锁或公聚碳酸酯快接头。
应用
Corning® Erlenmeyer 烧瓶已用作:
  • 在液体处理过程中转移培养基
  • 储存和振动筛培养应用
  • 扩大悬浮培养
特点和优势
  • 带平底的刻度聚碳酸酯烧瓶,提供完整的无菌解决方案
  • 为了有效地转移无菌液体,带有雄性塑料耦合器(MPC)管接头的浸入管延伸到底部
  • 双套袋,无菌保证水平(SAL)为 10⁻⁶
其他说明
浏览所有锥形瓶
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)