主要文件
CLS431285
康宁®锥形折叠式细胞培养瓶
capacity (5 L), PETG, sterile
别名:
Baffled Cell Culture Flasks, Corning Erlenmeyer Flasks
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
4 EA
$474.00
$474.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
4 EA
$474.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
$474.00
请联系客服了解存货情况
材料
PETG
orange polypropylene cap
polycarbonate flask
無菌
sterile; γ-irradiated
sterile
特點
RNase and DNase free
disposable
graduations
Disposable
Vented Cap
包裝
pkg of 1 pkg
case of 4 ea
製造商/商標名
Corning 431285
容量
(5 L)
頂端螺紋
適合性
suitable for (ideal for all shaker culture applications as well as liquid handling and storage)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁®锥形折叠式细胞培养瓶
康宁折叠式锥形瓶是无菌的、一次性的,非常适合所有摇床培养应用以及液体处理和储存。与所有康宁培养瓶一样,经认证,培养瓶无热原且无菌。125 mL 至 1 L 培养瓶可配有标准双位塞密封盖或过滤通气盖。2 L 和 3 L 培养瓶可配有通气盖。
特点和优点:
更结实
  • 聚碳酸酯结构:USP VI 级材料具有极好的光学清晰度和机械强度
  • 与玻璃不同,培养瓶在跌落时不会破裂
更可靠
  • 无 rna 酶和 dna 酶
  • 精确的模制刻度
  • 通风盖选项,用于连续气体交换,同时确保无菌性并防止泄漏
  • 单独包装和辐照灭菌
  • 所有培养瓶的最高无菌保证水平 (SAL) 均为 10-6
  • 经认证无热原
  • 由光学透明聚碳酸酯制成
  • 适用于摇床培养应用
  • 通气盖,可用于需要无菌气体交换的应用
  • 经伽马辐照灭菌,经认证无热原
备注:培养瓶可与康宁 LSE 轨道摇床配合使用
其他說明
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)