主要文件
Z645052
IKA® RCT 基础 IKAMAG 安全控制磁力搅拌器
universal hot plate magnetic stirrer, 20 L, 1500 rpm, 115 V, 1/cs
别名:
hot plate magnetic stirrers, hot plate stirrers, lab stirrers, laboratory stirrers, magnetic stirrers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102406
AC/DC输入
115 V AC, US 2-pin plug
物料
aluminum plate
特点
CSA approved
包装
pack of 1
制造商/商品名称
IKA 3810001
参数
50-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
宽度 × 高度 × 直径
165 mm × 85 mm × 275 mm
板直径
135 mm
搅拌器容量
20 L
重量
2.5 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
IKA ® RCT 基础 IKAMAG 安全控制磁力搅拌器
全新改进版本的实验室畅销热板搅拌器,具有革命性的技术和新的功能:
  • 更强劲的马达可实现更高的转速范围
  • 附加温度控制模式,可实现介质加热更快
  • 集成温度控制
  • 包括 PT 1000 温度传感器 (PT 1000.60)
  • 通过数字显示精确设置温度和速度,即使关闭也可显示
  • 设置数字显示的安全温度限值
  • Hot Top 指示器 >> 防止烫伤的热表面警告!
  • 数字错误代码显示
  • 带有加热板温度 (50-360°C) 可调安全电路
  • 带加热的安全磁力搅拌器,适合无监督操作
  • 根据 DIN 12878,用于连接联系温度计的衬套,例如 ETS-D5,能够实现精确温度控制
  • 通过改进热控制技术实现高度安全
  • 密封组件 (IP 42) 保证使用寿命长
  • 高度抛光的铝加热板,实现最佳传热
  • 改善磁性附着
  • 包括 H 100 保护盖
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
自由基化学在有机合成中的应用已经过充分发展且影响广泛,但常常受制于对有毒自由基引发剂的依赖。
Learn about the applications of chiral oxazaborolidinium ions (COBIs) as Lewis acid catalysts in different asymmetric reactions such as cyclopropanation, epoxidation, and radical reactions along with details of their catalytic action.