主要文件
Z767980
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 1 x 250 mL flask
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$141.00
$141.00
预计发货时间2025年6月03日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$141.00
About This Item
UNSPSC代码:
41102404
NACRES:
NB.72
$141.00
预计发货时间2025年6月03日详情
物料
aluminum
特点
Holds 1 x 250 mL flask
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
IKA 0025000633
宽度 × 高度 × 直径
90 mm × 35 mm × 79 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
H 135.108 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
特点和优势
  • Holds 1 x 250 mL flask
  • Hole diameter: 86 mm
  • Hole depth: 31.5 mm
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)