主要文件
Z768006
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 100 mL without handles
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102404
NACRES:
NB.72
物料
aluminum
特点
fits flask 100 mL without handles
Holds 1x 100 ml
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
IKA 0025000634
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 100ml round bottom flask. Outside diameter 142 mm
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)