主要文件
Z508578
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 700 mm, with button
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$486.00
$486.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$486.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
$486.00
请联系客服了解存货情况
物料
glass
特点
for flask size 22 L
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Ace Glass 8076-05
直径× 长度
19 mm × 700 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)