方案
≥95.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -44.0 to -38.0°, c = 0.1 in methanol
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
标记范围
≥99%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO5/c1-8(13)5-11(16)17-9(6-10(14)15)7-12(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9+/m0/s1/i2D3
InChI key
UEFRDQSMQXDWTO-XURXTBIISA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3