主要文件
Z517348
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$694.00
$694.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$694.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
$694.00
请联系客服了解存货情况
物料
fritted
接合处
joint: ST/NS29/32
制造商/商品名称
Aldrich
容量
1 L
直径× 高度
95 mm × 340 mm
圆盘直径
90 mm
过滤器直径
90 mm
熔块直径
90 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)