主要文件
Z406678
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 23 mm × 113 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
glass
描述
for shafts with button
特點
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Ace Glass 8083-16
寬度 × 長度
23 mm × 113 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)