主要文件
GF69553907
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 3.7Mm, Length 0.5 M, Wall Thickness 1.0Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 3.7mm, L 0.5 m, wall thickness 1.0 mm
别名:
SI307370
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$272.00
$272.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$272.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$272.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 695-539-07
长度
0.5 m
壁厚度
1.0 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)