主要文件
BR475900
BRAND®涂片盒
Holds 50 x slides 76x26 mm
别名:
显微, 显微镜涂片, 染色, 染色配件, 涂片盒
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$43.70
$43.70
预计发货时间2025年4月28日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$43.70
About This Item
UNSPSC代码:
41123302
NACRES:
MA.01
$43.70
预计发货时间2025年4月28日详情
物料
polystyrene
特点
Holds 50 x slides 76x26 mm
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 475900
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Sturdy design. Screw lid with dealing wire lug. Ideal for storing or shipping 5 thick or 10 thin slides. Slides protrude 10 mm above the box, to facilitate removal.
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3