主要文件
Z322660
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 50 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$45.60
$45.60
国内现货,预计发货时间2025年4月16日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$45.60
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
$45.60
国内现货,预计发货时间2025年4月16日详情
物料
PTFE
特点
graduations: no
制造商/商品名称
BRAND 90328
高度 × 直径
60 mm × 45 mm
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
其他说明
Browse all plastic beakers
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1