主要文件
Z303437
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 24/29
别名:
FR100/3S/2A
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$155.00
$155.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$155.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$155.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
接合处
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Quickfit FR100/3S/2A
存货情况
not available in USA and Canada
高度
110 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
One vertical central neck and one angled side neck
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)