主要文件
Z516856
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck round-bottom flask
capacity 100 mL, Joints: ST/NS 24/40 (2)
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$151.00
$151.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$151.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
$151.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
接合处
Joints: ST/NS24/40 (2)
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Angled ST joints. Z516929 and Z516953 have 24/40 side joints.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)