主要文件
Z334502
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 14/23
别名:
FR50/1S/1A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
接合处
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
制造商/商品名称
Quickfit FR50/1S/1A
存货情况
not available in USA and Canada
高度
89 mm
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
One vertical central neck and one angled side neck
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)