主要文件
Z256226
Supelco
Wheaton 带橡胶衬里瓶盖的样品瓶
clear glass vial, volume 24 mL, thread for 20-400
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
144 EA
$433.00
$433.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
144 EA
$433.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$433.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
clear glass vial
styrene-butadiene liner
特点
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 144 ea
外径 × 高度
23 mm × 85 mm
体积
24 mL
配件
thread for 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
法律信息
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)