Merck
Z104388
PTFE密封胶带
W 1/2 in.
别名:
Thread Sealing PTFE Tape
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.35
材料
TFE
無菌
non-sterile
包裝
pack of 3 rolls
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
寬度
1/2 in.
捲筒尺寸
520 in. (13.2 m)
厚度 × 寬度 × 長度
3 mil × 1/2 in. × 520 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
PTFE密封胶带无需在磨砂玻璃接头、干燥器和钟形罩上涂抹润滑剂和真空润滑脂。它提供了真空密封,即使经过长时间也能轻易释放。
應用
PTFE sealing tape is commonly used to seal connections in
  • Gas cylinder extraction setups
  • Microfluidic device plumbing setups
  • Carrier gas connections for gas chromatography