主要文件
Z247243
Coors porcelain crucible cover
cap size E, I.D. 74 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$372.00
$372.00
国内现货,预计发货时间2025年4月23日详情
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$372.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41122200
NACRES:
NB.43
$372.00
国内现货,预计发货时间2025年4月23日详情
蓋帽尺寸
E
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
Coorstek 66126
內徑
74 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
特點和優勢
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
其他說明
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2