主要文件
Z247146
Coors 瓷坩埚
High form, capacity 80 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$305.00
$305.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$305.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122200
NACRES:
NB.43
$305.00
请联系客服了解存货情况
物料
porcelain
盖子尺寸
D
包装
pack of 12
制造商/商品名称
Coorstek 66109
高度
48 mm
容量
80 mL
顶部外径
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
除底部外表面和边缘外,内部和外部上釉。
  • 最高使用温度:1150°C;真空使用限值:1300°C
  • 坩埚无孔隙,因此烧制后重量不应有任何变化。
盖子单独订购。
特点和优势
  • 确保高抗热震性
  • 耐用
  • 坚硬
  • 稳定的耐火材料品质
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)