主要文件
Z177954
Sigma-Aldrich
Scienceware®化学匙
L 25 cm
别名:
laboratory spatula, laboratory spoon
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 EA
$147.00
$147.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
2 EA
$147.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.35
$147.00
请联系客服了解存货情况
材料
stainless steel
製造商/商標名
Bel-Art H367290025
長度
25 cm
匙末端尺寸
1.8 mL , small
5.0 mL , large
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
双头,一端是大号勺子,另一端是小号勺子。圆形固体连接轴。
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2