主要文件
Z215295
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$189.00
$189.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$189.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
$189.00
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Cowie 005.455.2
长度
550 mm
刀片直径
70 mm
轴直径
9.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)