主要文件
BMSIPS2050PT2
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, PTFE-coated
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$260.00
$260.00
预计发货时间2025年6月06日详情
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$260.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.72
$260.00
预计发货时间2025年6月06日详情
材料
PTFE-coated
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific IPS2050-P-T2
直徑×長度
85 mm × 350 mm , open
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Perfect for use is small mouth, round flasks, this PTFE coated propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
應用
stirring, mixing
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)