主要文件
Z215198
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
别名:
PTFE Stirrer Shaft
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$436.00
$436.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$436.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103800
NACRES:
NB.72
$436.00
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Cowie 005.265.2
长度
650 mm
刀片直径
60 mm
轴直径
9.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)