主要文件
Z203610
Sigma-Aldrich
黑色塑料盖
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415
别名:
240463
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 EA
$477.00
$477.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
200 EA
$477.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.11
$477.00
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 200 ea
制造商/商品名称
WHEATON®
配件
thread for 15-415
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
这些可高压灭菌的盖子能够确保产品的安全。衬垫为白色丁苯橡胶,表面为 PTFE。
特点和优势
  • PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner provides a totally inert inner seal and surface facing the sample or product
法律信息
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)