主要文件
CLS9999915
Corning® disposable phenolic cap
15-415 thread
别名:
phenolic caps, threaded cap, threaded caps
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1000 EA
$189.00
$189.00
国内现货,预计发货时间2025年4月28日详情
选择尺寸
变更视图
1000 EA
$189.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.43
$189.00
国内现货,预计发货时间2025年4月28日详情
制造商/商品名称
Corning 99999-15
高度
16.0 mm
配件
15-415 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)