Most of the cuvettes are great and working well, but we have found that maybe 1 in 10 are scratched and unusable straight from the box.
推荐产品
物料
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
包装
pkg of 500 ea
比重范围测量范围
285-800 nm
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
长度 × 宽度 × 高度
12.7 mm × 12.7 mm × 45 mm
容量
4.5 mL
路径长度
10 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
经济型紫外级甲基丙烯酸酯一次性比色皿。可选择带凹槽的非光学壁便于夹持,或选择四侧透明的壁。所有吸收池都具有 10mm 的光程长度,而且不配挡块。