主要文件
BR759035
BRAND®大比色皿
polystyrene, volume 2.5 mL, pack of 500
别名:
Cuvettes, UV-Cuvettes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 EA
$148.00
$148.00
国内现货,预计发货时间2025年4月22日详情
选择尺寸
变更视图
500 EA
$148.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
NB.17
$148.00
国内现货,预计发货时间2025年4月22日详情
物料
polystyrene
特点
four clear sided
包装
pack of 500
制造商/商品名称
BRAND 759035
腔室容量
2.5-4.5 mL
体积
2.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
比色皿,四面透明,大容量,PS或紫外线透明,按一个型腔号分类,最小充装体积2.5 ml。
适用于荧光光谱分析。紫外线透明比色皿适用波长自230 nm起,而且未显示有自发荧光。
  • BRAND® Macro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
  • Ideal for the determinations in water analysis, chemistry, and life science applications.
  • Cuvette material offers high chemical resistance to most polar solvents, acids, and alkaline solutions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Eliminates the risk of cross-contamination.
  • Grouped by mold cavity number.
  • An economical alternative to Quartz cuvettes.
特点和优势
  • 清晰、干净的光路
  • 在严格控制的室内条件下生产,全自动包装,没有人为接触。
  • 按模具型腔号分组包装,以确保消光系数偏差最低。
  • 紫外线透明比色皿在许多应用中取代了敏感和昂贵的玻璃或石英比色皿。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)