Merck
W366005
Sigma-Aldrich
9-癸烯酸
≥95%, stabilized, FG
别名:
9-decylenic acid, Caproleic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W366005-SAMPLE-K
$94.40
25 G
$299.00
100 G
$776.00
1 KG
$5,620.00
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W366005-SAMPLE-K
$94.40
25 G
$299.00
100 G
$776.00
1 KG
$5,620.00
About This Item
线性分子式:
H2C=CH(CH2)7CO2H
CAS号:
分子量:
170.25
FEMA编号:
3660
EC 号:
欧洲委员会编号:
10090
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
8.065
NACRES:
NA.21
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
方案
≥95%
包含
<0.10% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
组成
decenoic acid, ≥95% (mixture of isomers)
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
沸点
270 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
milk; fruity; waxy
SMILES字符串
OC(=O)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12)
InChI key
KHAVLLBUVKBTBG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
C E Serna-Jiménez et al.
International journal of pharmaceutics, 492(1-2), 223-232 (2015-07-22)
The aim of this study was to develop and evaluate a transdermal delivery system of pizotifen malate. Pizotifen is frequently used in the preventive treatment of migraine, but is also indicated in eating disorders. In the course of the project