Merck
670979
Sigma-Aldrich
甲基6-庚烯酸酯
≥95% (GC)
别名:
6-庚烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O2
CAS号:
分子量:
142.20
Beilstein:
1750178
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95% (GC)
折射率
n20/D 1.426
密度
0.909 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3H,1,4-7H2,2H3
InChI 密鑰
RCMPWMPPJYBDKR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.1 °F
閃點(°C)
61.7 °C