W359009
别名:
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
W359009-SAMPLE-K
$94.40
1 of 10
Sigma-Aldrich
W359020
丁位十四内酯
W236101
δ-癸内酯
W240109
δ-十二内酯
W236128
W236004
γ-癸内酯
W256528
乙酸己酯
Z676144
Kern EMB portable balance
W444401
Ethyl 5-hydroxydecanoate
W363405
4,5-二甲基-3-羟基-2,5-二氢呋喃-2-酮
W234109
对异丙基苯醛
synthetic
400
FGFragrance gradeHalalKosher
follows IFRA guidelinesmeets purity specifications of JECFA
EU Regulation 1223/2009EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
98%
n20/D 1.461 (lit.)
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
flavors and fragrances
see Safety & Documentation for available documents
no known allergens
creamy; dairy; fatty; oily; waxy; sweet
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Flavors & Fragrances
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
W279617
γ-辛内酯