Merck
W358800
Sigma-Aldrich
1,3-丙二硫醇
≥96%, FG
别名:
1,3-丙基二硫醇, 1,3-二巯基丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HS(CH2)3SH
CAS号:
分子量:
108.23
FEMA编号:
3588
Beilstein:
1071197
EC 号:
欧洲委员会编号:
11929
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
12.076
如需咨询该产品W358800,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
生物来源
synthetic
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽压
5 mmHg ( 37.7 °C)
方案
≥96%
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
沸点
169 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
meaty; sulfurous
SMILES字符串
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI key
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
138.2 °F - closed cup
闪点(°C)
59 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)