Merck
W356905
Sigma-Aldrich
2-甲基-3(5或6)-乙氧基吡嗪,异构体混合物
mixture of isomers, 99%, FG
别名:
2-乙氧基-3(5或6)-甲基吡嗪,异构体混合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W356905-SAMPLE-K
$94.40
100 G
$518.00
1 KG
$1,920.00
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W356905-SAMPLE-K
$94.40
100 G
$518.00
1 KG
$1,920.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2O
CAS号:
分子量:
138.17
FEMA编号:
3569
EC 号:
欧洲委员会编号:
11921
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
14.067
NACRES:
NA.21
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
方案
99%
折射率
n20/D 1.494 (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
nutty
SMILES字符串
CCOc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-10-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
MMKWCKGYULOKET-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
150.8 °F - closed cup
闪点(°C)
66 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)