Merck
W318302
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-3-甲基吡嗪
≥99%, FCC, FG
别名:
Almond pyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2O
CAS号:
分子量:
124.14
FEMA號碼:
3183
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2266
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
14.126
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.507 (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
almond; green; nutty
SMILES 字串
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup