Merck
W326909
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基-1,2-环戊二酮
≥97%
别名:
3,5-dimethylcyclopentane-1,2-dione, Caramel dione
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W326909-SAMPLE-K
$97.40
25 G
$301.00
100 G
$875.00
1 KG
$5,140.00
$97.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W326909-SAMPLE-K
$97.40
25 G
$301.00
100 G
$875.00
1 KG
$5,140.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O2
CAS号:
分子量:
126.15
FEMA编号:
3269
EC 号:
欧洲委员会编号:
2234
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
7.076
NACRES:
NA.21
$97.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Halal
Kosher
方案
≥97%
mp
87-95 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
caramel; maple; sweet
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1CC(C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-5(2)7(9)6(4)8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
MIDXCONKKJTLDX-UHFFFAOYSA-N
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)