Merck
304190
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-环戊烯-1-酮
98%
别名:
2-甲基-2-环戊烯-1-酮2-乙基-1-己基溴, 2-甲基-2-环戊烯酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$126.00
5 G
$325.00
$126.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$126.00
5 G
$325.00
About This Item
线性分子式:
CH3C5H5(=O)
CAS号:
分子量:
96.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$126.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
沸点
158-161 °C (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ketone
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1=CCCC1=O
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3
InChI key
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
一般描述
研究了2-甲基-2-环戊烯-1-酮与1-乙烯基氢化萘的Diels-Alder反应。[1]
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
120.2 °F - closed cup
闪点(°C)
49 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Regiochemistry of the Diels-Alder Reaction of 1-Ethenyl-hydronaphthalenes and 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one.
Minuti L, et al.
Synthetic Communications, 22(11), 1535-1540 (1992)