Merck
W330507
Sigma-Aldrich
3-甲基-1,2-环己二酮
≥98%, FG
别名:
coffee dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H7(=O)2
CAS号:
分子量:
126.15
FEMA號碼:
3305
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2311
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
7.080
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
等級
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥98%
bp
69-72 °C/1 mmHg (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
bread; burnt; caramel; coffee; maple
SMILES 字串
CC1CCCC(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3