生物源
synthetic
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
floral; animal; phenolic
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
CDJJKTLOZJAGIZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup