Merck
W299618
Sigma-Aldrich
朗姆醚
别名:
霖醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2996
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
折射率
n20/D 1.366 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
whiskey; wine-like
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rum ether is a complex mixture of volatile substances that can be used as a flavoring agent for its rum-like odor/flavor.
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE. 500): rum ether.
Silano V, et al.
EFSA Journal, 15(8), e04897-e04897 (2017)