Merck
W207918
Sigma-Aldrich
辛酸戊酯
≥98%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CO2(CH2)4CH3
CAS号:
分子量:
214.34
FEMA编号:
2079
EC 号:
欧洲委员会编号:
393
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.112
如需咨询该产品W207918,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
生物来源
synthetic
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.4270 (lit.)
沸点
260 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
floral; sweet; wine-like
SMILES字符串
CCCCCCCC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-7-8-9-11-13(14)15-12-10-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
GJWGZSBNFSBUPX-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)