Merck
44542
Supelco
γ-壬酸内酯
analytical standard
别名:
γ-壬酸内酯, Coconut aldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16O2
CAS号:
分子量:
156.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
等級
analytical standard
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.446-1.450
n20/D 1.447 (lit.)
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
γ-壬内酯是一种挥发性香料化合物,属于内酯类,是香草中存在的次要手性化合物之一。
應用
γ-通过改良的顶空固相微萃取(SPME)方法,然后进行气相色谱-嗅觉法(GC-O)分析和气相色谱-质谱法(GC-MS),壬内酯可用作分析参考标准品,用于鉴定和定量刚煮熟的无香米中的分析物。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
258.8 °F - closed cup
閃點(°C)
126 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Medicinal and Aromatic Plants - Industrial Profiles
Vanilla (2010)
Screening for gamma-nonalactone in the headspace of freshly cooked non-scented rice using SPME/GC-O and SPME/GC-MS
Zheng Z, et al.
Molecules (Basel), 14(8), 2927-2934 (2009)