Merck
W434100
Sigma-Aldrich
Heptyl heptanoate
natural (US), 98%
别名:
Heptanoic acid, heptyl ester, Heptyl capronate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H28O2
CAS号:
分子量:
228.37
FEMA编号:
4341
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
Halal
Kosher
natural (US)
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
98%
折射率
n20/D 1.431
密度
0.858 g/mL at 25 °C
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
grassy; green; fruity
SMILES字符串
O=C(CCCCCC)OCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-11-13-16-14(15)12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
QOIIBPAJVWFEPE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)