W204600
别名:
Almond essential oil, Bitter almond oil
W204600-SAMPLE-K
$92.30
1 of 10
Sigma-Aldrich
W229105
桂皮油
63445
杏仁油 来源于杏仁
W262528
柠檬油
W229210
肉桂叶油
W299200
迷迭香油
10521
茴香油
Supelco
70905
棕榈油
USP
1013206
杏仁油
P2144
花生油
M6752
水杨酸甲酯
FGFragrance gradeHalalKoshernatural
300
follows IFRA guidelines
EU Regulation 1223/2009EU Regulation 1334/2008 & 178/2002FDA 21 CFR 117FDA 21 CFR 182.20
≥97%
liquid
flavors and fragrances
see Safety & Documentation for available documents
tree nuts
benzaldehyde
almond; bitter
Chemistry & Biochemicals
Flavors & Fragrances
Warning
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 3
142.0 °F - closed cup
61.1 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
09143
苯甲醛
B1334
418099