Merck
W229105
Sigma-Aldrich
桂皮油
FCC, FG
别名:
Cinnamomum, 肉桂油
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W229105-SAMPLE-K
$95.00
250 G
$556.00
1 KG
$1,280.00
$95.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W229105-SAMPLE-K
$95.00
250 G
$556.00
1 KG
$1,280.00
About This Item
CAS号:
FEMA编号:
2291
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
$95.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物来源
Cinnamonum zeylanicum Blume
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
旋光性
[α]20/D −1.0°, neat
来源
Sri Lanka origin
折射率
n20/D 1.581
密度
1.025 g/mL at 25 °C
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
cinnamon; spicy; sweet
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Inhibitory Properties of Cinnamon Bark Oil against Postharvest Pathogen Penicillium digitatum In Vitro.: Research highlights the antifungal properties of cinnamon bark oil, making it a potential natural preservative for postharvest fruit protection (Zhou et al., 2024).
制备说明
提取方法:蒸馏
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
188.6 °F - closed cup
闪点(°C)
87 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)