Merck
T89109
Sigma-Aldrich
1,2,4-三乙烯基环己烷,异构体混合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H9(CH=CH2)3
CAS号:
分子量:
162.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
98%
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
沸点
85-88 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C=CC1CCC(C=C)C(C1)C=C
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h4-6,10-12H,1-3,7-9H2
InChI key
KTRQRAQRHBLCSQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
156.2 °F - closed cup
闪点(°C)
69 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)