Merck
86717
Sigma-Aldrich
四烯丙基硅烷
≥97.0% (GC)
别名:
四(2-丙烯基)硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2C=CHCH2)4Si
CAS号:
分子量:
192.37
Beilstein:
1750943
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
n20/D 1.485
bp
90 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H20Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
InChI 密鑰
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter