主要文件
SYNV200100
Synthware micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: PTFE
别名:
Synthware V200100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$423.00
$423.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$423.00
About This Item
UNSPSC代码:
40161501
NACRES:
NB.51
$423.00
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware V200100
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Small scale dry ice, Dewar style trap. The dry-ice chamber is 40 mm I.D.× 60 mm in length. Choice PTFE stopcock for grease-free operation.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)