主要文件
Z568546
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice trap
with SafetyBarb® tubing connectors, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,010.00
$1,010.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,010.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
$1,010.00
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS24/40
直径× 长度
90 mm × 250 mm
储液器直径
50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)