主要文件
Z164038
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$497.00
$497.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$497.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
$497.00
请联系客服了解存货情况
接合處
joint: ST/NS24/40
總高度
310 mm
冷指長度 × 直徑
250 mm × 80 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For reactions using low-boiling solvents.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)