主要文件
SYNM131519
Synthware #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware M131519, glass joint adapter
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$55.30
$55.30
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$55.30
About This Item
UNSPSC代码:
40161501
NACRES:
NB.51
$55.30
请联系客服了解存货情况
接合处
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware M131519
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Synthware adapter with #15 O-Ring and an inner joint (19/22) to inner ground glass.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)