主要文件
SYNH200003
Synthware aluminum heat transfer block for round bottom flasks
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$103.00
$103.00
预计发货时间2025年6月27日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$103.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.51
$103.00
预计发货时间2025年6月27日详情
制造商/商品名称
H200003
相关类别
一般描述
holds 5, 10 and 25mL round bottomflasks, one hold on the top for a standard thermometer.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)